Difluoruro de cobalto, anhidro 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cobalto (II) fluoruro
PC2080-100G PC2080-25G PC2080-1G
APOSPC2080-100GEA 168 EUR
APOSPC2080-100G APOSPC2080-25G APOSPC2080-1G
Difluoruro de cobalto, anhidro 99%
Difluoruro de cobalto
Formula: CoF₂
MW: 96.93 g/mol
Pto. Ebullición: 1400 °C
Pto. de fusión: 1200 °C
Densidad: 4.46 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010941
Núm. CAS: 10026-17-2
EINECS: 233-061-9
UN: 2923
ADR: 8+6.1 III
Índice Merck: 13,02465