Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2093-25G PC2093-5G
APOSPC2093-25GEA 470 EUR
APOSPC2093-25G APOSPC2093-5G
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate 98%
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Formula: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·xH₂O
MW: 477,64 g/mol (anhy)
Pto. Ebullición: 220 °C
Pto. de fusión: 97…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151019
Núm. CAS: 155640-85-0