Trifluorometanosulfonato de cobre (II) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Copper(II) trifluoromethanesulphonate, Copper triflate
PC2096E-100G
PC2096E-25G
PC2096E-5G
APOSPC2096E-100GEA
105
EUR
APOSPC2096E-100G
APOSPC2096E-25G
APOSPC2096E-5G
Trifluorometanosulfonato de cobre (II) 98%
Trifluorometanosulfonato de cobre (II)
Can produce alkenes at ambient temperatures by catalytic dehydration of alcohols and diols: Helv. Chim. Acta, 70, 607 (1987)
Formula:
C₂CuF₆O₆S₂ MW: 361.69 g/mol Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00077492 Núm. CAS: 34946-82-2 EINECS: 252-300-8 UN: 3261 ADR: 8 III |