Difluoruro de cobre, anhidro 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: Copper difluoride

PC2100-100G PC2100-25G PC2100-5G
APOSPC2100-100GEA 377 EUR
APOSPC2100-100G APOSPC2100-25G APOSPC2100-5G
Difluoruro de cobre, anhidro 99%
Difluoruro de cobre
Formula: CuF₂
MW: 101.54 g/mol
Pto. Ebullición: 950
Pto. de fusión: 950 °C (desc.)
Densidad: 4.23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010977
Núm. CAS: 7789-19-7
EINECS: 232-147-3
UN: 3260
ADR: 8 III
Índice Merck: 12,02704

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR