Ácido 4-fluorofenilborónico, neopentil glicol éster
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4-Fluorophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
PC210017-5G
APOSPC210017-5GEA 59.6 EUR
APOSPC210017-5G
Ácido 4-fluorofenilborónico, neopentil glicol éster
Ácido 4-fluorofenilborónico, neopentil glicol éster
Formula: C₁₁H₁₄BFO₂
MW: 208,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663850
Núm. CAS: 225916-39-2