Ethyl-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC210080-1G PC210080-500MG
APOSPC210080-1GEA 432 EUR
APOSPC210080-1G APOSPC210080-500MG
Ethyl-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Ethyl-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Formula: C₈H₈FNO₂
MW: 169,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11616895
Núm. CAS: 148541-70-2