2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2101D-1G PC2101D-25G PC2101D-5G
APOSPC2101D-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2101D-1G APOSPC2101D-25G APOSPC2101D-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formula: C₇HCl₂F₃N₂
Pto. de fusión: 35…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084977
Núm. CAS: 13600-42-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III