4-Methoxyphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Trifluoromethanesulphonic acid 4-Methoxyphenyl Ester, 4-Methoxyphenyl Triflate
PC2102-5G PC2102-25G
APOSPC2102-5GEA 96 EUR
APOSPC2102-5G APOSPC2102-25G
4-Methoxyphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Methoxyphenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₈H₇F₃O₄S
MW: 256,20 g/mol
Pto. Ebullición: 125 °C/18mmHg
Densidad: 1,416 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209596
Núm. CAS: 66107-29-7