2-Nitro-4-(trifluormetil)benzonitrilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Cyano-3-nitrobenzotrifluoride
PC2103-100G PC2103-500G PC2103-50G
APOSPC2103-100GEA 31.9 EUR
APOSPC2103-100G APOSPC2103-500G APOSPC2103-50G
2-Nitro-4-(trifluormetil)benzonitrilo 99%
2-Nitro-4-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃F₃N₂O₂
Pto. Ebullición: 156…158 °C/18mmHg
Pto. de fusión: 44…47 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014684
Núm. CAS: 778-94-9
EINECS: 212-298-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III