4'-Cyano-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2105-10G PC2105-1G PC2105-250MG
APOSPC2105-10GEA 364 EUR
APOSPC2105-10G APOSPC2105-1G APOSPC2105-250MG
4'-Cyano-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
4'-Cyano-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formula: C₁₀H₇F₃N₂O
Pto. de fusión: 169…171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052844
Núm. CAS: 175277-96-0