4-(Trifluormethyl)nicotinonitrile 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2108B-10G PC2108B-1G PC2108B-5G
APOSPC2108B-10GEA 0 EUR
APOSPC2108B-10G APOSPC2108B-1G APOSPC2108B-5G
4-(Trifluormethyl)nicotinonitrile 95+%
4-(Trifluormethyl)nicotinonitrile
Formula: C₇H₃F₃N₂
Pto. Ebullición: 75…77 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153107
Núm. CAS: 13600-43-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III