α-Bromo-4-cloro-2-fluorotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
PC2119-25G PC2119-5G PC2119-100G PC2119-500G
APOSPC2119-25GEA 34.8 EUR
APOSPC2119-25G APOSPC2119-5G APOSPC2119-100G APOSPC2119-500G
α-Bromo-4-cloro-2-fluorotolueno 99%
α-Bromo-4-cloro-2-fluorotolueno
Formula: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Pto. Ebullición: 114…118 °C/15mmHg
Densidad: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00831105
Núm. CAS: 71916-82-0
UN: 3265
ADR: 8,II