Methyl heptafluoroisobutyrate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2122-5G PC2122-1G PC2122-25G
APOSPC2122-5GEA 94.4 EUR
APOSPC2122-5G APOSPC2122-1G APOSPC2122-25G
Methyl heptafluoroisobutyrate 97%
Methyl heptafluoroisobutyrate
Formula: C₅H₃F₇O₂
Pto. Ebullición: 76…77 °C
Densidad: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00633403
Núm. CAS: 680-05-7
UN: 3272
ADR: 3,III