5-Methyl-4-nitro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2128-1G PC2128-5G PC2128-25G
APOSPC2128-1GEA 77 EUR
APOSPC2128-1G APOSPC2128-5G APOSPC2128-25G
5-Methyl-4-nitro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole 97%
5-Methyl-4-nitro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₄F₃N₃O₂
MW: 195,1 g/mol
Pto. de fusión: 74…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156055
Núm. CAS: 27116-80-9