7-Fluoro-2,3-dihydroinden-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Fluoroindan-1-one
PC2136-1G PC2136-5G
APOSPC2136-1GEA 36.4 EUR
APOSPC2136-1G APOSPC2136-5G
7-Fluoro-2,3-dihydroinden-1-one
7-Fluoro-2,3-dihydroinden-1-one
Formula: C₉H₇FO
MW: 150,1500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368749
Núm. CAS: 651735-59-0