2-Fluoro-4-hidroxibenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2146-1G PC2146-5G PC2146-10G
APOSPC2146-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2146-1G APOSPC2146-5G APOSPC2146-10G
2-Fluoro-4-hidroxibenzaldehído 98%
2-Fluoro-4-hidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₅FO₂
Pto. de fusión: 168…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797918
Núm. CAS: 348-27-6