1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2151-1G PC2151-5G
APOSPC2151-1GEA 58 EUR
APOSPC2151-1G APOSPC2151-5G
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione 97%
1,1,1,5,5,6,6,7,7,7-Decafluoro-2,4-heptanedione
Formula: C₇H₂F₁₀O₂
Pto. Ebullición: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040961
Núm. CAS: 20583-66-8
UN: 3265
ADR: 8,III