2-Bromo-4,6-difluorofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2157-100G PC2157-25G PC2157-5G
APOSPC2157-100GEA 691 EUR
APOSPC2157-100G APOSPC2157-25G APOSPC2157-5G
2-Bromo-4,6-difluorofenol 97%
2-Bromo-4,6-difluorofenol
Formula: C₆H₃BrF₂O
Pto. Ebullición: 153…154 °C
Densidad: 1,821 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 105,6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070752
Núm. CAS: 98130-56-4