Cloruro de 2-fluoro-5-iodobenzoilo
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC2165-1G
PC2165-25G
PC2165-5G
APOSPC2165-1GEA
55.3
EUR
APOSPC2165-1G
APOSPC2165-25G
APOSPC2165-5G
Cloruro de 2-fluoro-5-iodobenzoilo
Cloruro de 2-fluoro-5-iodobenzoilo
Formula:
C₇H₃ClFIO Pto. de fusión: 27…30 °C Pto. de inflamación: 59 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03094145 Núm. CAS: 186584-73-6 UN: 3261 ADR: 8,II |