α-α-α-Trifluoro-3,4-diaminotolueno 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Trifluorometil)benceno-1,2-diamina
PC2168-100G
PC2168-25G
PC2168-5G
APOSPC2168-100GEA
219
EUR
APOSPC2168-100G
APOSPC2168-25G
APOSPC2168-5G
α-α-α-Trifluoro-3,4-diaminotolueno 97+%
α-α-α-Trifluoro-3,4-diaminotolueno
Formula:
C₇H₇F₃N₂ Pto. de fusión: 58…60 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042456 Núm. CAS: 368-71-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |