α-α-α-Trifluoro-3,5-diaminotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-(Trifluorometil)benceno-1,3-diamina
PC2170-25G PC2170-5G PC2170-1G PC2170-10G
APOSPC2170-25GEA 126 EUR
APOSPC2170-25G APOSPC2170-5G APOSPC2170-1G APOSPC2170-10G
α-α-α-Trifluoro-3,5-diaminotolueno 98%
α-α-α-Trifluoro-3,5-diaminotolueno
Formula: C₇H₇F₃N₂
MW: 176,14 g/mol
Pto. de fusión: 87…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014776
Núm. CAS: 368-53-6
EINECS: 206-708-8