4'-Cloro-3'-(trifluorometil)acetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2172-100G PC2172-25G
APOSPC2172-100GEA 0 EUR
APOSPC2172-100G APOSPC2172-25G
4'-Cloro-3'-(trifluorometil)acetofenona
4'-Cloro-3'-(trifluorometil)acetofenona
Formula: C₉H₆ClF₃O
Pto. de fusión: 61…63 °C
Pto. de inflamación: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094146
Núm. CAS: 129825-11-2