1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,2,3,3-pentafluoropropyl ether 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC2184-5G PC2184-25G
APOSPC2184-5GEA 87.6 EUR
APOSPC2184-5G APOSPC2184-25G
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,2,3,3-pentafluoropropyl ether 97%
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,2,3,3-pentafluoropropyl ether
Formula: C₆H₂Br₂F₁₀O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094147
Núm. CAS: 396716-50-0