4-Fluoro-o-fenilendiamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluorobenceno-1,2-diamina, 4-Fluoro-1,2-fenilendiamina
PC2187-100G PC2187-25G
APOSPC2187-100GEA 170 EUR
APOSPC2187-100G APOSPC2187-25G
4-Fluoro-o-fenilendiamina 97%
4-Fluoro-o-fenilendiamina
Intermediate for the synthesis of poly(arylene ether phenylquinoxanlines): ACS Symp. Ser. 407, 212, 1999
Formula: C₆H₇FN₂
MW: 126.13 g/mol
Pto. Ebullición: 250
Pto. de fusión: 94…98 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042228
Núm. CAS: 367-31-7