2,5-Dibromo-α-α-α-trifluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,4-Dibromo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2,5-Dibromobenzotrifluoride
PC2195-100G PC2195-25G PC2195-5G
APOSPC2195-100GEA 78.3 EUR
APOSPC2195-100G APOSPC2195-25G APOSPC2195-5G
2,5-Dibromo-α-α-α-trifluorotolueno 98%
2,5-Dibromo-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₃Br₂F₃
MW: 303,9 g/mol
Pto. de fusión: 46…48 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013554
Núm. CAS: 7657-09-2