Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
PC2197-500MG PC2197-1G
APOSPC2197-500MGEA 562 EUR
APOSPC2197-500MG APOSPC2197-1G
Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Formula: C₁₆H₂₄BF₄Ir
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079664
Núm. CAS: 35138-23-9