Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Bis(cycloocta-1,5-dien)rhodium(I)-tetrafluoroborat
PC2198-1G PC2198-250MG
APOSPC2198-1GEA 406 EUR
APOSPC2198-1G APOSPC2198-250MG
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Formula: C₁₆H₂₄BF₄Rh
MW: 406.072 g/mol
Pto. de fusión: 190 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075045
Núm. CAS: 35138-22-8
EINECS: 460-220-1
UN: 1325
ADR: 4.1 II