Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2199-1G PC2199-250MG
APOSPC2199-1GEA 0 EUR
APOSPC2199-1G APOSPC2199-250MG
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate 98+%
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulphonate
Formula: C₁₇H₂₄F₃O₃RhS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00143752
Núm. CAS: 99326-34-8