Chloro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-(Chloro(dimethylamino)methylene)-N-methylmethanaminium hexafluorophosphate(V), TCFH, N,N,N',N'-Tetramethylchloroformamidinium hexafluorophosphate
PC2208-100G PC2208-1KG PC2208-500G
APOSPC2208-100GEA 33.5 EUR
APOSPC2208-100G APOSPC2208-1KG APOSPC2208-500G
Chloro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Chloro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Formula: C₅H₁₂ClF₆N₂P
MW: 280,58 g/mol
Pto. de fusión: 100…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862891
Núm. CAS: 94790-35-9