3-Amino-4-methylbenzotrifluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
PC2210-1G PC2210-25G PC2210-5G
APOSPC2210-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2210-1G APOSPC2210-25G APOSPC2210-5G
3-Amino-4-methylbenzotrifluoride 97%
3-Amino-4-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₈F₃N
MW: 175.16 g/mol
Pto. de fusión: 36…40 °C
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134580
Núm. CAS: 25449-96-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III