2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2223-1G PC2223-25G PC2223-5G
APOSPC2223-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2223-1G APOSPC2223-25G APOSPC2223-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
Pto. de fusión: 120…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862658
Núm. CAS: 280566-45-2