1,2-Dibromo-4,5-difluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2231-25G PC2231-5G
APOSPC2231-25GEA 0 EUR
APOSPC2231-25G APOSPC2231-5G
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenceno 98%
1,2-Dibromo-4,5-difluorobenceno
see: J. Chem. Soc., Perkin 1, 2729 (1995), a study of lithiation under different conditions.
Formula: C₆H₂Br₂F₂
Pto. de fusión: 34 °C
Pto. de inflamación: 44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009890
Núm. CAS: 64695-78-9
EINECS: 265-021-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III