1,4-Dibromo-2,5-difluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2235-100G PC2235-25G PC2235-500G
APOSPC2235-100GEA 55.1 EUR
APOSPC2235-100G APOSPC2235-25G APOSPC2235-500G
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenceno 98%
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenceno
see: Org. Synth., 75, 201 (1997), a discussion of lithiation, including dibenzyne formation.
Formula: C₆H₂Br₂F₂
Pto. Ebullición: 96 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 60…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000346
Núm. CAS: 327-51-5
EINECS: 206-317-2