1,3-Dibromo-1,1-difluorobutano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC2237F-25G PC2237F-5G
APOSPC2237F-25GEA 789 EUR
APOSPC2237F-25G APOSPC2237F-5G
1,3-Dibromo-1,1-difluorobutano 97%
1,3-Dibromo-1,1-difluorobutano
Formula: C₄H₆Br₂F₂
Pto. Ebullición: 60…61 °C/50mmHg
Pto. de fusión: 62…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 406-42-8