1,1-Dibromodifluoroetileno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2244-1G PC2244-25G PC2244-5G
APOSPC2244-1GEA 0 EUR
APOSPC2244-1G APOSPC2244-25G APOSPC2244-5G
1,1-Dibromodifluoroetileno 97%
1,1-Dibromodifluoroetileno
Formula: C₂Br₂F₂
Pto. Ebullición: 66,2 °C/700mmHg
Densidad: 2,29 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 430-85-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III