2-Chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-2-chloronitrobenzene
PC2249-5G
APOSPC2249-5GEA 185 EUR
APOSPC2249-5G
2-Chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 98%
2-Chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₂ClF₆NO₂
MW: 293,549 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972677
Núm. CAS: 654-55-7