2,4-Dibromo-6-fluoroanilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2254-100G PC2254-25G PC2254-5G
APOSPC2254-100GEA 0 EUR
APOSPC2254-100G APOSPC2254-25G APOSPC2254-5G
2,4-Dibromo-6-fluoroanilina 97%
2,4-Dibromo-6-fluoroanilina
Formula: C₆H₄Br₂FN
Pto. de fusión: 62…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042230
Núm. CAS: 141474-37-5