2,6-Dibromo-4-fluoroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2255-100G PC2255-25G PC2255-500G
APOSPC2255-100GEA 42.2 EUR
APOSPC2255-100G APOSPC2255-25G APOSPC2255-500G
2,6-Dibromo-4-fluoroanilina 98%
2,6-Dibromo-4-fluoroanilina
Formula: C₆H₄Br₂FN
Pto. de fusión: 63…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041445
Núm. CAS: 344-18-3