1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2256-100G PC2256-25G PC2256-5G
APOSPC2256-100GEA 0 EUR
APOSPC2256-100G APOSPC2256-25G APOSPC2256-5G
1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenceno 98%
1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenceno
Formula: C₆H₃BrFNO₂
Pto. Ebullición: 148…150 °C/35mmHg
Pto. de fusión: 39…42 °C
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055530
Núm. CAS: 446-09-3
EINECS: 207-160-2