2,4-Dibromo-1-fluorobenceno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2260-25G PC2260-5G
APOSPC2260-25GEA 24.8 EUR
APOSPC2260-25G APOSPC2260-5G
2,4-Dibromo-1-fluorobenceno 95%
2,4-Dibromo-1-fluorobenceno
Formula: C₆H₃Br₂F
Pto. Ebullición: 214…216 °C
Densidad: 2,047 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000283
Núm. CAS: 1435-53-6
EINECS: 215-860-4