3,5-Dibromo-1-fluorobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Dibromo-5-fluorobenzene
PC2260E-100G PC2260E-25G PC2260E-500G
APOSPC2260E-100GEA 39.3 EUR
APOSPC2260E-100G APOSPC2260E-25G APOSPC2260E-500G
3,5-Dibromo-1-fluorobenceno 97%
3,5-Dibromo-1-fluorobenceno
Can be lithiated in 4-position see: Tetrahedron Lett., 37, 6551, 1996
Formula: C₆H₃Br₂F
Pto. Ebullición: 204…206 °C/768mmHg
Densidad: 2,018 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061119
Núm. CAS: 1435-51-4