2,5-Dibromo-1-fluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2261-100G PC2261-1KG PC2261-500G
APOSPC2261-100GEA 40.6 EUR
APOSPC2261-100G APOSPC2261-1KG APOSPC2261-500G
2,5-Dibromo-1-fluorobenceno 98%
2,5-Dibromo-1-fluorobenceno
Formula: C₆H₃Br₂F
Pto. Ebullición: 216 °C
Pto. de fusión: 33…36 °C
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010603
Núm. CAS: 1435-52-5