1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dibromo-4-fluoroiodobenzene
PC2263M-5G PC2263M-100G PC2263M-25G
APOSPC2263M-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2263M-5G APOSPC2263M-100G APOSPC2263M-25G
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenceno 98%
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenceno
Formula: C₆H₂Br₂FI
MW: 379,79 g/mol
Pto. de fusión: 128…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042232
Núm. CAS: 62720-29-0