1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2268G-25G PC2268G-5G
APOSPC2268G-25GEA 638 EUR
APOSPC2268G-25G APOSPC2268G-5G
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane 97%
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
see Tarrant et al., JACS, 77, 2873, 1995.
Formula: C₅H₄Br₂F₆
MW: 337,89 g/mol
Pto. Ebullición: 54,2 °C/14mmHg
Densidad: 2,003 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236657
Núm. CAS: 371-83-5