2,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
PC2276-1G PC2276-250MG PC2276-500MG
APOSPC2276-1GEA 79.9 EUR
APOSPC2276-1G APOSPC2276-250MG APOSPC2276-500MG
2,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene 95%
2,5-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene
Formula: C₈H₃F₇
MW: 232,101 g/mol
Pto. Ebullición: 50…54 °C/60mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412236
Núm. CAS: 887268-08-8