3-Fluorobenzene-1,2-diamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2278-1G PC2278-5G PC2278-25G PC2278-10G
APOSPC2278-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2278-1G APOSPC2278-5G APOSPC2278-25G APOSPC2278-10G
3-Fluorobenzene-1,2-diamine 95%
3-Fluorobenzene-1,2-diamine
Formula: C6H7FN2
MW: 126,1316 g/mol
Pto. de fusión: 40,9…42.2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061130
Núm. CAS: 18645-88-0