4,4'-Dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-bifenil 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2279-1G PC2279-25G
APOSPC2279-1GEA 62.5 EUR
APOSPC2279-1G APOSPC2279-25G
4,4'-Dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-bifenil 99%
4,4'-Dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-bifenil
Formula: C₁₂Br₂F₈
Pto. de fusión: 113…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000310
Núm. CAS: 10386-84-2
EINECS: 233-847-1
UN: 3152
ADR: 9,II