1,4-Dibromooctafluorobutano 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC2279G-25G PC2279G-5G PC2279G-100G
APOSPC2279G-25GEA 132 EUR
APOSPC2279G-25G APOSPC2279G-5G APOSPC2279G-100G
1,4-Dibromooctafluorobutano 98%
1,4-Dibromooctafluorobutano
Formula: C₄Br₂F₈
Pto. Ebullición: 96…98 °C
Densidad: 2,0979 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00153112
Núm. CAS: 335-48-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR