1,2-Dibromotetrafluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzene
PC2290-25G PC2290-5G
APOSPC2290-25GEA 290 EUR
APOSPC2290-25G APOSPC2290-5G
1,2-Dibromotetrafluorobenceno 98%
1,2-Dibromotetrafluorobenceno
Formula: C₆Br₂F₄
Pto. Ebullición: 198 °C
Densidad: 2,238 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039209
Núm. CAS: 827-08-7
EINECS: 212-564-7