2-Bromo-3,5-bis(trifluorometil)anilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-2-bromoaniline
PC2298-1G PC2298-5G
APOSPC2298-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2298-1G APOSPC2298-5G
2-Bromo-3,5-bis(trifluorometil)anilina 97%
2-Bromo-3,5-bis(trifluorometil)anilina
Formula: C₈H₄BrF₆N
Pto. de fusión: 33…37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134419
Núm. CAS: 174824-16-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III